Tubing, butyl
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
3220610 3220812 3221014 3220614
DENE3220610EA 16.6 EUR InStock
DENE3220610 DENE3220812 DENE3221014 DENE3220614
Tubing, butyl
Tuyaux Transfer Tubing
Black butyl rubber tubing.
Largely impermeable to gas, without reinforcement.
Temperature range up to +100 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité