Colonnes capillaires, Velocity-1
Fournisseur: PerkinElmer
568-0279EA 691 EUR InStock
568-0279 568-0286 568-0282 568-0283 568-0281
Colonnes capillaires, Velocity-1
Colonnes pour chromatographie
Colonnes à usage général comportant une phase hautement polyvalente et extrêmement résistante, pour une longue durée de vie et des températures de fonctionnement élevées. Idéales pour l'analyse des échantillons pétrochimiques non polaires, par exemple pour l'analyse détaillée des hydrocarbures, les gaz d'hydrocarbures, les oxydes de pétrole, les hydrocarbures aromatiques, les cires et huiles de pétrole, les composés sulfurés, les mercaptans, le sulfure de carbone. Elles constituent également une excellente phase pour les solvants, produits chimiques, arômes, parfums, huiles essentielles, toxines de l'air, chlorofluorocarbones, pesticides et hydrocarbures.
Diméthylpolysiloxane à 100%
Température maximale de 350 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité