Acide 3-(trifluorométhyl)cinnamique
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01924.50EA 0 EUR InStock
MAYBSB01924.50 MAYBSB01924.1 MAYBSB01924EA
Acide 3-(trifluorométhyl)cinnamique
Acide 3-(trifluorométhyl)cinnamique
Formule: C₁₀H₇F₃O₂
MW: 216,16 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…131 °C
Numéro MDL: MFCD00004393
Numéro CAS: 779-89-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité