Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: BHCHCH

EHERC14070000EA 103 EUR InStock
EHERC14070000
1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane
BHC


Formule: C₆H₆Cl₆
MW: 290,83 g/mol
Point de fusion: 113 °C
Densité: 1,87 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 608-73-1
ONU: 2761
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité