(4-Hydroxyphényl)acétonitrile
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB00735EEEA 0 EUR InStock
MAYBSB00735EE MAYBSB00735EA MAYBSB00735DA
(4-Hydroxyphényl)acétonitrile
(4-Hydroxyphényl)acétonitrile
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…71 °C
Numéro MDL: MFCD00002383
Numéro CAS: 14191-95-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité