Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine pour analyses

Fournisseur: Bernd Kraft

KRAF20654.0900EA 75.2 EUR InStock
KRAF20654.0900
5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine pour analyses
5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine


Formule: C₁₂H₁₂N₂OS₂
MW: 264,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064857
Numéro CAS: 536-17-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité