Nitrofène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A19977.14EA 246 EUR InStock
A19977.14 A19977.06
Nitrofène ≥98%
Nitrofène
Formule: C₁₂H₇Cl₂NO₃
MW: 284,1 g/mol
Point de fusion: 68…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128026
Numéro CAS: 1836-75-5
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité