2,2-Diméthyloxiranne 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Isobutylene oxide
348500250 348501000
ACRO348500250EA 108 EUR InStock
ACRO348500250 ACRO348501000
2,2-Diméthyloxiranne 98%
2,2-Diméthyloxiranne
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'éclair: –32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066354
Numéro CAS: 558-30-5
EINECS: 209-193-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3745 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité