Isoquinoléine-5-amine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Isoquinolin-5-amine, 5-Aminoisoquinoline
159420010 159420050
ACRO159420010EA 33.8 EUR InStock
ACRO159420010 ACRO159420050
Isoquinoléine-5-amine 99%
Isoquinoléine-5-amine
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point de fusion: 127…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006907
Numéro CAS: 1125-60-6
EINECS: 214-408-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité