Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Biphenylacetonitrile

Synonyms: 2-([1,1'-Biphenyl]-2-yl)acetonitrile

018236-10G 018236-1G
FLUO018236-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018236-10G FLUO018236-1G
2-Biphenylacetonitrile
2-Biphenylacetonitrile


Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193,2400 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060294
Numéro CAS: 19853-10-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité