2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19960.03EA 125 EUR InStock
L19960.03 L19960.06
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039323
Numéro CAS: 162101-31-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité