Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid

Synonyms: (3-Fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid

021710-5G 021710-25G
FLUO021710-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021710-5G FLUO021710-25G
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid


Formule: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00807404
Numéro CAS: 149507-26-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité