2-(4-Nitrophényl)ethanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H54504.06 H54504.14
H54504.06EA 71.2 EUR InStock
H54504.06 H54504.14
2-(4-Nitrophényl)ethanol ≥98%
2-(4-Nitrophényl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 100-27-6 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 59-62° Boiling Point: 177°/16mm MDL No.: MFCD00010202
Formule: C₈H₉NO₃
Point d'ébullition: 177 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010202
Numéro CAS: 100-27-6
EINECS: 202-835-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité