4-tert-Butyl-2-nitrophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(tert-Butyl)-2-nitrophenol
B1812-25G B1812-5G
TCIAB1812-25GEA 203 EUR InStock
TCIAB1812-25G TCIAB1812-5G
4-tert-Butyl-2-nitrophénol ≥98.0% (par GC)
4-tert-Butyl-2-nitrophénol
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,2151 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191888
Numéro CAS: 3279-07-0
EINECS: 221-914-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403e15f61f76bd2c7280ecc991b491b8a5bc71ba&vid=403e15f61f76bd2c7280ecc991b491b8a5bc71ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité