Octylphosphonate de diéthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L18588.22 L18588.06 L18588.14
L18588.22EA 633 EUR InStock
L18588.22 L18588.06 L18588.14
Octylphosphonate de diéthyle ≥98%
Octylphosphonate de diéthyle
Purity: 98+% CAS No.: 1068-07-1 Molecular Formula: C12H27O3P Formula Weight: 250.32 Refractive Index: 1.4340 Boiling Point: 88-89°/0.1mm MDL No.: MFCD00015659
Formule: C₁₂H₂₇O₃P
Point d'ébullition: 88…89 °C (0.1 mmHg)
Densité: 0.953
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015659
Numéro CAS: 1068-07-1
EINECS: 213-941-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité