Diethyl tetradecylphosphonate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21426.06 B21426.14
B21426.06EA 88.5 EUR InStock
B21426.06 B21426.14
Diethyl tetradecylphosphonate 98%
Diethyl tetradecylphosphonate
Purity: 98% CAS No.: 5191-09-3 Molecular Formula: C18H39O3P Formula Weight: 334.47 Refractive Index: 1.4445 Melting Point: 8° Boiling Point: 199-201°/3mm MDL No.: MFCD00015597
Formule: C₁₈H₃₉O₃P
Point d'ébullition: 199…201 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 8 °C
Densité: 0.922
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015597
Numéro CAS: 5191-09-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité