Manganese standard solution, 5000 mg/L Mn in 1 M nitric acid (de Mn(NO₃)₂.4H₂O) étalon pour SAA
Fournisseur: Bernd Kraft
KRAF03619.2000EA 135 EUR InStock
KRAF03619.2000
Manganese standard solution, 5000 mg/L Mn in 1 M nitric acid (de Mn(NO₃)₂.4H₂O) étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de manganèse
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité