1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoléine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO138201000EA 112 EUR InStock
ACRO138201000 ACRO138205000 ACRO138200250
1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoléine 95%
1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoléine
Formule: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Point d'ébullition: 232…233 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1,06 g/cm³
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006896
Numéro CAS: 91-21-4
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5665 to 1.5685 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité