1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoléine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L08143.22EA 130 EUR InStock
L08143.22 L08143.14
1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoléine ≥97%
1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoléine
Formule: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Point d'ébullition: 232…233 °C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1,049
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006896
Numéro CAS: 91-21-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité