5-Méthylindoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1372-5GEA 154 EUR InStock
TCIAM1372-5G
5-Méthylindoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Méthylindoline
Formule: C₉H₁₁N
MW: 133,1900 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093636
Numéro CAS: 65826-95-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/39/28975439.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité