Chlorure d'hydrogène 4 M dans le 1,4-dioxanne 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16935.JV A16935.JT A16935.JQ
A16935.JVEA 356 EUR InStock
A16935.JV A16935.JT A16935.JQ
Chlorure d'hydrogène 4 M dans le 1,4-dioxanne 99%
Chlorure d'hydrogène
Purity: 99% CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Flash Point: 17°(63°F) MDL No.: MFCD00011324
Formule: HCl
Densité: 1.05
Point d'éclair: 17 °C (63 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité