Ethynyltributyltin 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20178.03 L20178.06
L20178.03EA 74.1 EUR InStock
L20178.03 L20178.06
Ethynyltributyltin 96%
Ethynyltributyltin
Purity: 96% CAS No.: 994-89-8 Molecular Formula: C14H28Sn Formula Weight: 315.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4770 Boiling Point: 70°/0.2mm Beilstein Reference: 3537659 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00009420
Formule: C₁₄H₂₈Sn
Point d'ébullition: 70 °C (0.2 mmHg)
Densité: 1.080
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Numéro MDL: MFCD00009420
Numéro CAS: 994-89-8
ONU: 2788
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité