(R)-(-)-3-Hydroxybutyrate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-Methyl 3-hydroxybutanoate, Methyl (R)-3-hydroxybutyrate, Methyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrate
L14151.03 L14151.06 L14151.14
L14151.03EA 42.8 EUR InStock
L14151.03 L14151.06 L14151.14
(R)-(-)-3-Hydroxybutyrate de méthyle ≥98%
(R)-(-)-3-Hydroxybutyrate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 3976-69-0 Molecular Formula: C5H10O3 Formula Weight: 118.13 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4220 Odour: Pleasant Boiling Point: 56-58°/11mm Beilstein Reference: 3648161 Optical Rotation: -48.5° (c=1.3 in chloroform) MDL No.: MFCD00063289
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Point d'ébullition: 56…58 °C (11 mmHg)
Densité: 1.055
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063289
Numéro CAS: 3976-69-0
EINECS: 223-610-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité