(R)-(-)-3-Hydroxybutyrate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-Methyl 3-hydroxybutanoate, Methyl (R)-3-hydroxybutyrate, Methyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrate
H0705-10ML H0705-25ML
TCIAH0705-10MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAH0705-10ML TCIAH0705-25ML
(R)-(-)-3-Hydroxybutyrate de méthyle ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-3-Hydroxybutyrate de méthyle
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00063289
Numéro CAS: 3976-69-0
EINECS: 223-610-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13dc94dbf83df60056cfc77889e95d4aa128702d&vid=13dc94dbf83df60056cfc77889e95d4aa128702d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -24.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité