Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Ethoxyphenylacetonitrile

Synonyms: 2-(4-Ethoxyphenyl)acetonitrile

002561-10G 002561-25G
FLUO002561-10GEA 0 EUR InStock
FLUO002561-10G FLUO002561-25G
4-Ethoxyphenylacetonitrile
4-Ethoxyphenylacetonitrile


Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2004 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016401
Numéro CAS: 6775-77-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité