Tétraéthylurée ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,3,3-Tetraethylurea
L09458.06 L09458.14
L09458.06EA 32.4 EUR InStock
L09458.06 L09458.14
Tétraéthylurée ≥99%
Tétraéthylurée
Purity: 99% CAS No.: 1187-03-7 Molecular Formula: (CH3CH2)2NCON(CH2CH3)2 Formula Weight: 172.27 Flash Point: 81°(177°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 212-214° Beilstein Reference: 1763126 MDL No.: MFCD00042881
Formule: C₉H₂₀N₂O
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 212…214 °C
Densité: 0.910
Point d'éclair: 81 °C (177 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042881
Numéro CAS: 1187-03-7
EINECS: 214-696-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité