Methallyltributyltin ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L20186.06EA 309 EUR InStock
L20186.06 L20186.03
Methallyltributyltin ≥98%
Methallyltributyltin
Formule: C₁₆H₃₄Sn
MW: 345,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425867
Numéro CAS: 67883-62-9
EINECS: 000-000-0
ONU: 2788
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité