3-Hydroxy-3-methyl butyric acid ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxyisovaleric acid, 3-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
42722.18 42722.30 42722.09
42722.18EA 150 EUR InStock
42722.18 42722.30 42722.09
3-Hydroxy-3-methyl butyric acid ≥96%
3-Hydroxy-3-methyl butyric acid
Purity: 96% CAS No.: 625-08-1 Molecular Formula: C5H10O3 Formula Weight: 118.13 Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Liquid Density: 1.1 Refractive Index: 1.4408 Appearance: Pale yellow Boiling Point: 128°/7mm Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 1743952 MDL No.: MFCD00059081
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C (7 mmHg)
Densité: 1.1
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059081
Numéro CAS: 625-08-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité