Holmium (III) perchlorate 50% (p/p) en solution aqueuse, Qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Perchlorate d'holmium (III)Holmium (III) perchlorate
40575.NCEA 286 EUR InStock
40575.NC
Holmium (III) perchlorate 50% (p/p) en solution aqueuse, Qualité Réactif
Holmium (III) perchlorate
Formule: Cl₃HoO₁₂
MW: 463,28 g/mol
Densité: 1,57
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064643
Numéro CAS: 14017-54-0
ONU: 3211
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité