Diuron
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13020000EA 108 EUR InStock
EHERC13020000
Diuron
Diuron
Formule: C₉H₁₀Cl₂N₂O
MW: 233,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00018136
Numéro CAS: 330-54-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité