Monuron
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15320000EA 83.7 EUR InStock
EHERC15320000
Monuron
Monuron
Formule: C₉H₁₁ClN₂O
MW: 198,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00018556
Numéro CAS: 150-68-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité