Acide fluorène-1-carboxylique
Fournisseur: Molekula
MOLE28108738-1GEA 0 EUR InStock
MOLE28108738-1G
Acide fluorène-1-carboxylique
Acide fluorène-1-carboxylique
Formule: C₁₄H₁₀O₂
MW: 210,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001130
Numéro CAS: 6276-03-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité