2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile
005668-1G 005668-5G
FLUO005668-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005668-1G FLUO005668-5G
2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile
2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
MW: 169,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001900
Numéro CAS: 75279-55-9
EINECS: 278-171-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité