3-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
005669-1G 005669-5G
FLUO005669-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005669-1G FLUO005669-5G
3-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
3-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
MW: 169,5800 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631552
Numéro CAS: 261762-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité