Carbamate de benzyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
105890250 105891000
ACRO105890250EA 34.8 EUR InStock
ACRO105890250 ACRO105891000
Carbamate de benzyle 98%
Carbamate de benzyle
Formule: C₈H₉NO₂
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007965
Numéro CAS: 621-84-1
EINECS: 210-710-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité