Carbamate de benzyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11569.14 A11569.22 A11569.30
A11569.14EA 37.2 EUR InStock
A11569.14 A11569.22 A11569.30
Carbamate de benzyle ≥99%
Carbamate de benzyle
Purity: 99% CAS No.: 621-84-1 Molecular Formula: H2NCO2CH2C6H5 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 85-89° Beilstein Reference: 1865635
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Point de fusion: 85…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007965
Numéro CAS: 621-84-1
EINECS: 210-710-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité