Glycylglycylglycine (Gly-Gly-Gly)
Fournisseur: Thermo Scientific
A13778.03 A13778.06 A13778.14
A13778.03EA 26.3 EUR InStock
A13778.03 A13778.06 A13778.14
Glycylglycylglycine (Gly-Gly-Gly)
Protéines et Peptides
  • EINECS: 209-122-0
  • Melting point: ∼240 °C (dec.)
  • Merck index_V14: 14,6579
Purity: 98% CAS No.: 556-33-2 Molecular Formula: H2NCH2(CONHCH2)2CO2H Formula Weight: 191.14 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 1711130 Merck Reference: 14,6579 MDL No.: MFCD00036223
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité