Glycylglycine (Gly-Gly)
Fournisseur: Thermo Scientific
A10523.14 A10523.22 A10523.36
A10523.14EA 46 EUR InStock
A10523.14 A10523.22 A10523.36
Glycylglycine (Gly-Gly)
Protéines et Peptides
Buffer with a useful pH range 7,5 to 8,9
  • EINECS: 209-127-8
  • GHS symbol and signal word: GHS07 and warning
  • Melting point: ca 220 °C (dec.)
  • Merck index: 14,4503
Purity: 99% CAS No.: 556-50-3 Molecular Formula: H2NCH2CONHCH2CO2H Formula Weight: 132.12 Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 1765223 Merck Reference: 14,4503 MDL No.: MFCD00008130
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité