Glycylglycine (Gly-Gly)
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
05008-1 05008-2
BMOL05008-1EA 0 EUR InStock
BMOL05008-1 BMOL05008-2
Glycylglycine (Gly-Gly)
Protéines et Peptides
  • EINECS: 209-127-8
  • GHS symbol and signal word: GHS07 and warning
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité