Glycylglycine (Gly-Gly)
Fournisseur: Serva
51460.02 51460.03
SERA51460.02EA 0 EUR InStock
SERA51460.02 SERA51460.03
Glycylglycine (Gly-Gly)
Protéines et Peptides
  • EINECS: 209-127-8
  • GHS symbol and signal word: GHS07 and warning
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité