3-Buten-1-amine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Butenylamine, 4-Amino-1-butene
L20157.03 L20157.06
L20157.03EA 127 EUR InStock
L20157.03 L20157.06
3-Buten-1-amine 97%
3-Buten-1-amine
Purity: 97% CAS No.: 2524-49-4 Molecular Formula: C4H9N Formula Weight: 71.12 Flash Point: -5°(23°F) Refractive Index: 1.4240 Odour: Amine-like Boiling Point: 74-77° Beilstein Reference: 1735803 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD03425859
Formule: C₄H₉N
MW: 71,12 g/mol
Point d'ébullition: 74…77 °C
Densité: 0.777
Point d'éclair: –5 °C (23 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425859
Numéro CAS: 2524-49-4
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité