1,4-Dioxanne-2,5-dione ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Glycolide, 1,4-Dioxane-2,5-dione
B20096.06 B20096.14
B20096.06EA 48.2 EUR InStock
B20096.06 B20096.14
1,4-Dioxanne-2,5-dione ≥97%
1,4-Dioxanne-2,5-dione
Purity: 97% CAS No.: 502-97-6 Molecular Formula: C4H4O4 Formula Weight: 116.07 Melting Point: 81-83° MDL No.: MFCD00081108
Formule: C₄H₄O₄
MW: 116,07 g/mol
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081108
Numéro CAS: 502-97-6
EINECS: 207-954-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité