1,4-Dioxanne-2,5-dione
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Glycolide, 1,4-Dioxane-2,5-dione
SB01616EA SB01616EE
MAYBSB01616EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01616EA MAYBSB01616EE
1,4-Dioxanne-2,5-dione
1,4-Dioxanne-2,5-dione
Formule: C₄H₄O₄
MW: 116,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00081108
Numéro CAS: 502-97-6
EINECS: 207-954-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité