2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26917.03EA 97.2 EUR InStock
H26917.03 H26917.06
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid 95%
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
MW: 186,40 g/mol
Point de fusion: ∼ 202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411935
Numéro CAS: 219735-99-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité