3-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27442.MDEA 101 EUR InStock
H27442.MD H27442.03
3-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid ≥94%
3-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
MW: 186,40 g/mol
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095046
Numéro CAS: 915201-07-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité