5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27127.14EA 198 EUR InStock
H27127.14 H27127.06
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid ≥97%
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
MW: 186,40 g/mol
Point de fusion: 134…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318966
Numéro CAS: 89694-48-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité