4-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52529.03EA 282 EUR InStock
H52529.03 H52529.MD
4-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid ≥98%
4-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
MW: 186,40 g/mol
Point de fusion: 128…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684317
Numéro CAS: 762287-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité