4-Isopropylphenylacetonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L10715.03 L10715.06
L10715.03EA 35.3 EUR InStock
L10715.03 L10715.06
4-Isopropylphenylacetonitrile ≥98%
4-Isopropylphenylacetonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 4395-87-3 Molecular Formula: C11H13N Formula Weight: 159.23 Refractive Index: 1.5120 Boiling Point: 150°/25mm UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00040892
Formule: C₁₁H₁₃N
Point d'ébullition: 150 °C (25 mmHg)
Densité: 0.960
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040892
Numéro CAS: 4395-87-3
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité