4-Ethylphenylacetonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L10855.03 L10855.06
L10855.03EA 50.4 EUR InStock
L10855.03 L10855.06
4-Ethylphenylacetonitrile ≥97%
4-Ethylphenylacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 51632-28-1 Molecular Formula: C10H11N Formula Weight: 145.21 Refractive Index: 1.5164 Boiling Point: 110°/1mm UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00040893
Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,21 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (1 mmHg)
Densité: 0.970
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040893
Numéro CAS: 51632-28-1
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité