3-Bromobenzo[b]thiophène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32948.18EA 286 EUR InStock
H32948.18 H32948.09
3-Bromobenzo[b]thiophène 95%
3-Bromobenzo[b]thiophène
Formule: C₈H₅BrS
MW: 213,10 g/mol
Point d'ébullition: 72…74 °C (0,27 mmHg)
Densité: 1,629
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023009
Numéro CAS: 7342-82-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité